Learn More
Diclorhidrato de (2R,5R)-1,6-difenilhexano-2,5-diamina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de (2R,5R)-1,6-difenilhexano-2,5-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 1247119-31-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,5-Hexanediamine, 1,6-diphenyl-, hydrochloride (1:2), (2R,5R)-, (R,R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2.2ClH/c19-17(13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)14-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17-18H,11-14,19-20H2;2*1H/t17-,18-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@H](CC[C@@H](N)Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,5R)-1,6-difenilhexano-2,5-diamina; diclorhidrato |
| Mostrar más |