Learn More
(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimetilfosfolano-1-il]fenil)-2,5-dimetilfosfolano 1-óxido, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425495 250 mg 250 miligramos
15415495 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60834.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638132-66-8 | C18H28OP2 | 322.369 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638132-66-8
Fórmula molecular C18H28OP2
Peso molecular (g/mol) 322.369
Número MDL MFCD09750450
Clave InChI ORZVYNTUPREFTI-KLHDSHLOSA-N
Sinónimo r,r-me-bozphos, 1-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-1-oxide benzene, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene monooxide, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene monooxide, kanata purity, 1,1'-1,2-phenylene bis 2r-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole-1-one, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 97+%, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethyl-1??-phospholan-1-one, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 1-2-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole-1-yl phenyl-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole 1-oxide
PubChem CID 11209472
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolano-1-il]fenil]-2,5-dimetil-1$l^{5}-fosfolano 1-óxido
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3(=O)C(CCC3C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide
Punto de fusión 116°C to 122°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −171° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Porcentaje de pureza ≥97%