Learn More
2R,4S-Sacubitril, MedChemExpress
Descripción
2R,4S-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2R,4S-Sacubitril |
| Forma física | Oil |
| CAS | 761373-05-1 |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29NO5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C(OCC)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 411.49 |
| Mostrar más |