Learn More
(2R,4S)-2-(1,1-dimetiletil)-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,4S)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| CAS | 476371-85-4 |
| Fórmula molecular | C8H14O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2R,4S)-2-(t-Butyl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2S/c1-5-6(9)10-7(11-5)8(2,3)4/h5,7H,1-4H3/t5-,7+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1S[C@@H](OC1=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,4S)-2-terc-butil-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0715 |