Learn More
(2R, 4S)-1-(2S)-Argatroban, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R, 4S)-1-(2S)-Argatroban |
| CAS | 189264-04-8 |
| Fórmula molecular | C23 H36 N6 O5 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2R, 4S)-1-(2S)-Argatroban, (2R,4S)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, [2R-[1(2S*),2α,4α]]-[partial]-1-[5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, (2R,4S)-Argatroban |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,15?,17-,18+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCN([C@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,4S)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-8-il)sulfonilamino]pentanoil]-4-metilpiperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 508.634 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.247 |