Learn More
(2R,4R)-Sacubítril, TRC
Código de producto. 30006117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006117 1 mg 1 miligramo
30003752 5 mg 5 miligramos
30003723 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0809101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766480-48-2
Fórmula molecular C24 H29 N O5
Peso molecular (g/mol) 411.491
Sinónimo (R*,R*)-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-pentanoic Acid α-Ethyl Ester, (αR,γR)-rel-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-pentanoic Acid 4-Ethyl Ester, Sacubitril-(2R,4R) Isomer;Impurity B
Nombre IUPAC 4-[[(2R,4R)-5-etoxi-4-metil-5-oxo-1-(4-fenilfenil)pentan-2-il]amino]-4-ácido oxobutanoico
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)C[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,4R)-Sacubitril
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.205
Porcentaje de pureza >95%