Learn More
(2R,4R)-rel-1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-2,4-bis(2-nitrophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,4R)-rel-1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-2,4-bis(2-nitrophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N4O6/c1-11-16(19(24)29-2)17(12-7-3-5-9-14(12)22(25)26)21-18(20-11)13-8-4-6-10-15(13)23(27)28/h3-10,17-18,20-21H,1-2H3/t17-,18+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.1226 |