missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

((2R,4R)-2-(Chloromethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC

Código de producto. 30352613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352613 100 mg
30365556 250 mg
30349268 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30352613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC376660100MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C18 H17 Cl3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 451.749
Nombre IUPAC [(2R,4R)-2-(chloromethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO[C@@](CCl)(O2)c3ccc(Cl)cc3Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ((2R,4R)-2-(Chloromethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-Methylbenzenesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17Cl3O5S/c1-12-2-5-15(6-3-12)27(22,23)25-10-14-9-24-18(11-19,26-14)16-7-4-13(20)8-17(16)21/h2-8,14H,9-11H2,1H3/t14-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.986
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.