missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (2R,4R)-2,4-Pentanodiol, > 99%

Código de producto. 17874631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17874631 5 g 5 g
17864631 10 g 10 g
17884631 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17874631 Proveedor Enzymaster N.º de proveedor 10215

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

(2R,4R)-2,4-Pentanodiol con purezas químicas y ópticas muy altas > 99%.

  • Producido enzimáticamente
  • Pureza química > 99 %
  • Exceso enantiomérico > 99 %
  • Exceso diastereomérico > 99 %

Especificaciones

Punto de fusión 52.5°C
Color Blanco
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Exceso enantiomérico >99%
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 104.15 g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Forma física Powder
Diastereomeric Excess >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.