Learn More
(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol 4-(4-metilbencenosulfonato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 4-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| CAS | 1610851-15-4 |
| Fórmula molecular | C21 H20 Cl2 N2 O5 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 4-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20Cl2N2O5S/c1-15-2-5-18(6-3-15)31(26,27)29-12-17-11-28-21(30-17,13-25-9-8-24-14-25)19-7-4-16(22)10-20(19)23/h2-10,14,17H,11-13H2,1H3/t17-,21+/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO[C@@](Cn3ccnc3)(O2)c4ccc(Cl)cc4Cl |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 483.365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.047 |