Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (2R,4R)-2- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-4-hidroxi-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,4R)-2-((((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 216062-16-7 |
| Fórmula molecular | C16H33NO4Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H33NO4Si/c1-15(2,3)21-14(19)17-10-13(18)9-12(17)11-20-22(7,8)16(4,5)6/h12-13,18H,9-11H2,1-8H3/t12-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,4R)-2-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-4-hidroxipirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 331.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.2179 |