Learn More
(2R,4R)-2-(1,1-Dimetiletil)-4-[(2E)-1-hidroxi-2-metil-2-buten-1-il]-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,4R)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-[(2E)-1-hydroxy-2-methyl-2-buten-1-yl]-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| CAS | 476371-86-5 |
| Fórmula molecular | C13H22O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,4R)-2-(t-Butyl)-4-((S,E)-1-hydroxy-2-methylbut-2-en-1-yl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O3S/c1-7-8(2)9(14)13(6)10(15)16-11(17-13)12(3,4)5/h7,9,11,14H,1-6H3/b8-7+/t9-,11+,13+/m0/s1 |
| SMILES | C\C=C(/C)\[C@H](O)[C@@]1(C)S[C@@H](OC1=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,4R)-2-terc-butil-4-[(E,1S)-1-hidroxi-2-metilbut-2-enil]-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.129 |