Learn More
Éster bencílico del ácido (2R,4R)-1-[(2S)-2-[(terc-butiloxicarbonil)amino]-5-[[imino(nitroamino)metil]amino]-1-oxopentil]-4-metil-2-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,4R)-1-((2S)-2-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)-5-((imino(nitroamino)methyl)amino)-1-oxopentyl)-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 367952-82-7 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R,4R)-1-[(2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3/c21-18-11-19(24-13-16-9-5-2-6-10-16)17(20(18)22)14-23-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-20,22H,11-14,21H2/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1C[C@H](OCc2ccccc2)[C@@H](COCc3ccccc3)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,4R)-1-[(2S)-5-[[amino(nitramido)metilideno]amino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoil]-4-metilpiperidina-2-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 327.417 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.183 |