Learn More
Éster (2R)-4-(1,1-dimetiletílico) del ácido 2,4-morfolindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-4-(1,1-Dimethylethyl) Ester 2,4-Morpholinedicarboxylic Acid |
| CAS | 884512-77-0 |
| Fórmula molecular | C10H17NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-4-5-15-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]morfolina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1107 |