Learn More
(2R,3S)-(−)-NZ-6-Oxo-2,3-difenilmorfolina, TRC
Código de producto. 30410137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410137 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30410137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8555501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine
CAS 100516-54-9
Fórmula molecular C24H21NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenilmorfolina-4-carboxilato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 387.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1471