Learn More
(2R,3S)-N-benzoil-3-fenil isoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenyl Isoserine |
| CAS | 132201-33-3 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, (2R,3S)-3-(Benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine, N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 285.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1001 |