Learn More
Éster metílico de isoserina (2R,3S)-N-benzoil-3-fenilo, TRC
Código de producto. 30347780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347780 1 g 1 g
30329594 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30347780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2085601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Fórmula molecular C17 H17 N O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-, Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 299.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1158