Learn More
Éster metílico de isoserina (2R,3S)-N-benzoil-3-fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate |
| CAS | 32981-85-4 |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-, Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 299.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1158 |