Learn More
(2R,3S)-N-Benzoil-3-fenil isoserina Éster de Etilo, TRC
Código de producto. 30137383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137383 500 mg 500 miligramos
17925065 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB208555500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153433-80-8
Fórmula molecular C18 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 313.35
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, ethyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, ethyl ester, [R-(R*,S*)]-, Ethyl (2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxybenzenepropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine ethyl ester, Ethyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Nombre IUPAC etil (2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato
SMILES CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxymethylphenylisoserine ethylester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(20)15(13-9-5-3-6-10-13)19-17(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16,20H,2H2,1H3,(H,19,21)/t15-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1314
Porcentaje de pureza >95%