Learn More
Ácido 2R,3S-dihidroxi-4-oxo-butanoico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2R,3S-Dihydroxy-4-oxo-butanoic Acid |
| CAS | 1106851-69-7 |
| Fórmula molecular | C4H6O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Trihydroxydihydrofuran-2(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O5/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7/h1-3,5-7H |
| SMILES | O=C1OC(O)C(O)C1O |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trihidroxioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 134.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0215 |