Learn More
Éster terc-butílico del ácido (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenil-4-morfolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30423714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423714 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30423714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8699705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 112741-49-8
Fórmula molecular C21H23NO4
Cantidad 5 g
Sinónimo (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenilmorfolina-4-carboxilato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 353.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1627