Learn More
(2R,3S,5S)-3-(Benciloxi)-5-(6-(benciloxi)-2-(((4-metoxifenil)difenilmetil)-amino)-9H-purin-9-il)-2-((benciloxi)metil)ciclopentanona (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Entecavir Impurity 2 |
| CAS | 142217-79-6 |
| Fórmula molecular | C52H47N5O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclopentanone','5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-','(2R,3S,5S)-, Cyclopentanone','5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-','[2R-(2α,3β,5α)]- (9CI), (2R,3S,5S)-5-[2-[[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C52H47N5O5/c1-59-43-29-27-42(28-30-43)52(40-23-13-5-14-24-40,41-25-15-6-16-26-41)56-51-54-49-47(50(55-51)62-34-39-21-11-4-12-22-39)53-36-57(49)45-31-46(61-33-38-19-9-3-10-20-38)44(48(45)58)35-60-32-37-17-7-2-8-18-37/h2-30,36,44-46H,31-35H2,1H3,(H,54,55,56)/t44-,45+,46+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(Nc2nc(OCc3ccccc3)c4ncn([C@H]5C[C@H](OCc6ccccc6)[C@@H](COCc7ccccc7)C5=O)c4n2)(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,5S)-3-benciloxi-5-[6-benciloxi-2-[[(4-metoxifenil)-difenil-metil]amino]purin-9-il]-2-(benciloximetil)ciclopentanona |
| Peso molecular (g/mol) | 821.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 821.3577 |