Learn More
(2R,3S,4S,5S) -5-Hidroxi-2,3,4-tris (fenilmetoxi)-5-[(fenilmetoxi)metilo]-ciclohexanono, TRC
Código de producto. 30406249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406249 250 mg 250 miligramos
30404653 1 g -
30408623 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949160250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115250-38-9
Fórmula molecular C35H36O6
Peso molecular (g/mol) 552.66
Sinónimo [2R-(2alpha,3beta,4alpha,5alpha)]- 5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S)-5-hidroxi-2,3,4-tris(fenilmetoxi)-5-(fenilmetoximetil)ciclohexan-1-one
SMILES O[C@]1(COCc2ccccc2)CC(=O)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S,4S,5S) -5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H36O6/c36-31-21-35(37,26-38-22-27-13-5-1-6-14-27)34(41-25-30-19-11-4-12-20-30)33(40-24-29-17-9-3-10-18-29)32(31)39-23-28-15-7-2-8-16-28/h1-20,32-34,37H,21-26H2/t32-,33+,34-,35-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.2512