Learn More
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hidroximetil)-6-fenoxi-tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol, TRC
Código de producto. 30400595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400595 50 mg
30398640 10 mg
30393895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH63530550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1464-44-4
Fórmula molecular C12 H16 O6
Peso molecular (g/mol) 256.25
Sinónimo Phenyl β-D-glucoside
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-fenoxi-tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0947