Learn More
(2R,3S,4S)-2-[3,4-Bis(fenilmetoxi)fenil]-3,4-dihidro-3,5,7-tris(fenilmetoxi)-2H-1-benzopiran-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3S,4S)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-2H-1-benzopyran-4-ol |
| CAS | 574749-29-4 |
| Fórmula molecular | C50H44O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C50H44O7/c51-48-47-45(55-34-39-22-12-4-13-23-39)29-42(52-31-36-16-6-1-7-17-36)30-46(47)57-49(50(48)56-35-40-24-14-5-15-25-40)41-26-27-43(53-32-37-18-8-2-9-19-37)44(28-41)54-33-38-20-10-3-11-21-38/h1-30,48-51H,31-35H2/t48-,49+,50-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](OCc2ccccc2)[C@H](Oc3cc(OCc4ccccc4)cc(OCc5ccccc5)c13)c6ccc(OCc7ccccc7)c(OCc8ccccc8)c6 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S)-2-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-3,5,7-tris(fenilmetoxi)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 756.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 756.3087 |