Learn More
(2R,3S)-3-(terc-Boc)amino-1,2-epoxi-4-fenilbutano, TRC
Código de producto. 30329769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329769 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30329769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6185311G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98760-08-8
Fórmula molecular C15 H21 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo N-[(1S)-1-[(2R)-2-Oxiranyl]-2-phenylethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2R,3S)-(+)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2R)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H]2CO2
Nombre IUPAC terc-butil N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-il]-2-feniletil]carbamato
Peso molecular (g/mol) 263.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1521