Learn More
(2R,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirano-4-fenilbutano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10284784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284784 1 g Frasco de vidrio 1 g
10244834 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 98760-08-8
Fórmula molecular C15H21NO3
Peso molecular (g/mol) 263.34
Número MDL MFCD00671705,MFCD02258997
Clave InChI NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
PubChem CID 9813904
Nombre IUPAC terc-butil N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-il]-2-feniletil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1%
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.34
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación