Learn More
(2R,3S)-3-hidroxinorleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3S)-3-Hydroxynorleucine |
| CAS | 59286-25-8 |
| Fórmula molecular | C6H13NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3S)-3-Hydroxy-D-norleucine, threo-3-Hydroxy-D-norleucine, (2R,3S)-2-amino-3-hydroxy-hexanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(O)=O)[C@@H](O)CCC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3S)-2-amino-3-hidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0895 |