Learn More
Ácido (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hidroxi-5-metilhexanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490126 1 g 1 g
15400136 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52806.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73397-28-1
Fórmula molecular C12H23NO5
Peso molecular (g/mol) 261.318
Número MDL MFCD04972275
Clave InChI DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Sinónimo boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
Nombre IUPAC ácido (2R,3S)-2-hidroxi-5-metil-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.32
Porcentaje de pureza 97%