Learn More
Clorhidrato de ácido (2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoico, Mikromol™
Código de producto. 30462538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462538 4 x 25 mg -
30050883 100 mg 100 miligramos
30049169 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462538 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1489.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido (2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride
CAS 132201-32-2
Nombres de analitos o componentes (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, (alphaR,betaS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H/t7-,8+;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 217.65
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0506 g/mol