Learn More
Clorhidrato de ácido (2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido (2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 132201-32-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, (alphaR,betaS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H/t7-,8+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-3-fenilpropanoico;clorhidrato |
| Mostrar más |