Learn More
(2R,3S)-1,2-epoxi-3-hidroxi-4-penteno, TRC
Código de producto. 30383841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383841 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30383841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58936025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
Nombre IUPAC (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-il]prop-2-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524