Learn More
(2R,3S)-1,2-epoxi-3-hidroxi-4-penteno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene |
| CAS | 100017-22-9 |
| Fórmula molecular | C5H8O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-il]prop-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0524 |