Learn More
(2R,3R)-bis(difenilfosfino)butano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-Bis(diphenylphosphino)butane |
| CAS | 74839-84-2 |
| Fórmula molecular | C28H28P2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R,R)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (R,R)-Chiraphos, CIRA, [R-(R*,R*)]-(1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl)bis[dipheplphosphine, [(1R,2R)-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]bis[diphenylphosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R)-3-difenilfosfanilbutan-2-il]-difenilfosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 426.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.1666 |