Learn More
(2R,3R)-(+)-Bis(difenilfosfino)butano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473687 250 mg 250 miligramos
11377299 50 mg 50 miligramos
11387299 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27448.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 74839-84-2 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74839-84-2
Fórmula molecular C28H28P2
Peso molecular (g/mol) 426.48
Número MDL MFCD00075403
Clave InChI FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Sinónimo r,r-chiraphos, chiraphos, r,r, unii-1t086b9q1j, 2r,3r-+-bis diphenylphosphino butane, 2r,3r-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, 2r,3r-+-2,3-bis diphenylphosphino butane, cira, phosphine, 1r,2r-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, 2r,3r-bis diphenylphosphino butane, r,?r ?-?chiraphos
PubChem CID 2724948
Nombre IUPAC [(2R,3R)-3-difenilfosfanilbutan-2-il]-difenilfosfano
SMILES C[C@H]([C@@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
Punto de fusión 104°C to 109°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.48
Porcentaje de pureza 98%