Learn More
(2R,3R)-(+)-Bis(difenilfosfino)butano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377299 50 mg 50 miligramos
15473687 250 mg 250 miligramos
11387299 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27448.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74839-84-2 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74839-84-2
Fórmula molecular C28H28P2
Peso molecular (g/mol) 426.48
Número MDL MFCD00075403
Clave InChI FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Sinónimo r,r-chiraphos, chiraphos, r,r, unii-1t086b9q1j, 2r,3r-+-bis diphenylphosphino butane, 2r,3r-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, 2r,3r-+-2,3-bis diphenylphosphino butane, cira, phosphine, 1r,2r-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, 2r,3r-bis diphenylphosphino butane, r,?r ?-?chiraphos
PubChem CID 2724948
Nombre IUPAC [(2R,3R)-3-difenilfosfanilbutan-2-il]-difenilfosfano
SMILES C[C@H]([C@@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
Punto de fusión 104°C to 109°C
Cantidad 50 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.48
Porcentaje de pureza 98%