Learn More
Ácido (2R,3R,6S)-6-(4-fluorofenil)tetrahidro-2-(4-hidroxifenil)-2H-piran-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1618657-31-0 |
| Fórmula molecular | C18H17FO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyran-3-carboxylic acid, 6-(4-fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R,3R,6S)-, (2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carboxylic acid, (2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17FO4/c19-13-5-1-11(2-6-13)16-10-9-15(18(21)22)17(23-16)12-3-7-14(20)8-4-12/h1-8,15-17,20H,9-10H2,(H,21,22)/t15-,16+,17+/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](O[C@H]1c2ccc(O)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R,6S)-6-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)oxano-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1111 |