Learn More
(2R,3R,5S)-3,5-Dimetil-1-benciloxi-2-hidroxi-8-(4-metoxifenoxi)-4-octanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-benzyloxy-2-hydroxy-8-(4-methoxyphenoxy)-4-octanone |
| CAS | 276690-15-4 |
| Fórmula molecular | C24H32O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,3R,5S)-2-Hydroxy-8-(4-methoxyphenoxy)-3,5-dimethyl-1-(phenylmethoxy)-4-octanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O5/c1-18(8-7-15-29-22-13-11-21(27-3)12-14-22)24(26)19(2)23(25)17-28-16-20-9-5-4-6-10-20/h4-6,9-14,18-19,23,25H,7-8,15-17H2,1-3H3/t18?,19?,23-/m0/s1 |
| SMILES | O=C([C@H](C)[C@@H](O)COCC1=CC=CC=C1)[C@@H](C)CCCOC2=CC=C(OC)C=C2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,5S)-1-(benciloxi)-2-hidroxi-8-(4-metoxifenoxi)-3,5-dimetiloctan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 400.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.22 |