Learn More
(2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexano-1,2,3,4,5-pentaacetato de pentailo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentayl pentaacetate |
| CAS | 3891-59-6 |
| Fórmula molecular | C16H22O11 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O11/c1-8(18)23-7-14(25-10(3)20)16(27-12(5)22)15(26-11(4)21)13(6-17)24-9(2)19/h6,13-16H,7H2,1-5H3/t13-,14+,15+,16+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)C=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetraacetiloxi-6-oxohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 390.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.1162 |