Learn More
(2R,3R,4S,5R)-1,2:4,5-Di-O-isopropilideno-3-nonadecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R,4S,5R)-1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-3-nonadecanol |
| CAS | 570414-07-2 |
| Fórmula molecular | C25 H48 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H48O5/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-23(30-25(4,5)28-20)22(26)21-19-27-24(2,3)29-21/h20-23,26H,6-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC[C@H]1OC(C)(C)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | (R)-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-[(4S,5R)-2,2-dimetil-5-tetradecil-1,3-dioxolan-4-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 428.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.3502 |