Learn More
(2R,3R,4R,5R)-1,2,3,4,5-nonadecanopentol 3-metanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R,4R,5R)-1,2,3,4,5-Nonadecanepentol 3-Methanesulfonate |
| CAS | 570414-11-8 |
| Fórmula molecular | C20 H42 O7 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42O7S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(22)19(24)20(18(23)16-21)27-28(2,25)26/h17-24H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](OS(=O)(=O)C)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahidroxinonadecan-3-il] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 426.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.2651 |