Learn More
(2R,3R)-3-hidroxinorleucina, TRC
Código de producto. 30395937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30395937 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30395937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 59286-26-9
Fórmula molecular C6H13NO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid, erythro-D-beta-Hydroxynorleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m1/s1
SMILES CCC[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2-amino-3-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0895