Learn More
(2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-terc-butoxi-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499785 5 g 5 g
15409795 250 mg 250 miligramos
15489785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52428.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189337-28-8
Fórmula molecular C23H29NO4
Peso molecular (g/mol) 383.488
Número MDL MFCD00235950
Clave InChI LBVPBNDGSCZOTB-QVKFZJNVSA-N
Sinónimo fmoc-thr tbu-ol, fmoc-threoninol tbu, 9h-fluoren-9-yl methyl 2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, 2r,3r-2-fmoc-amino-3-tert-butoxy-1-butanol, n-fmoc-l-thr tbu-ol, n-fmoc-2r,3r-2-amino-3-t-butoxy-1-butanol, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzfal1034, fmoc-l-threoninol tbu, fmoc-o-t-butyl-l-threoninol
PubChem CID 11143467
Nombre IUPAC N-[(2R,3R)-1-hidroxi-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]butan-2-il]carbamato de 9H-fluoren-9-ilmetilo
SMILES CC(C(CO)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.49
Porcentaje de pureza 97%