Learn More
Sal sódica del ácido (2R,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(1-metil-1H-imidazol-5-il)butanoico (sal sódica del ácido isopilocárpico), Mikromol™
Descripción
Sal sódica del ácido (2R,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(1-metil-1H-imidazol-5-il)butanoico (sal sódica del ácido isopilocárpico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt) |
| CAS | 101769-87-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H17 N2 O3 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP), Pilocarpine Imp. C (EP), 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(3-metilimidazol-4-il)butanoato de sodio |
| Mostrar más |