Learn More
Éster 1,4-dietílico del ácido (2R,3R)-2-bromo-3-hidroxibutanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-2-Bromo-3-hydroxybutanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester |
| CAS | 80640-15-9 |
| Fórmula molecular | C8H13BrO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2R,3R)-2-Bromo-3-hydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13BrO5/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](O)[C@@H](Br)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-bromo-3-hidroxibutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 269.09 |