Learn More
(2R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benciloxi-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459317 5 g 5 g
15449905 250 mg 250 miligramos
15449317 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52565.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133565-43-2
Fórmula molecular C16H25NO4
Peso molecular (g/mol) 295.38
Número MDL MFCD00235948
Clave InChI RXDBGDZAKNELGW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tert-butyl 2r,3r-3-benzyloxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, boc-thr bzl-ol, boc-threoninol bzl, 2r,3r-2-boc-amino-3-benzyloxy-1-butanol, tert-butyl n-2r,3r-3-benzyloxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzbal1043, n-boc-l-thr bzl-ol, n-boc-o-benzyl-l-threoninol, n-boc-2r,3r-2-amino-3-benzyloxy-1-butanol
PubChem CID 11109205
Nombre IUPAC N-[(2R,3R)-1-hidroxi-3-fenilmetoxibutan-2-il]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(OCC1=CC=CC=C1)C(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benzyloxy-1-butanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.38
Porcentaje de pureza 97%