Learn More
(2R,3R)-2,3-Difeniloxirano, TRC
Código de producto. 30371962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371962 500 mg
30374169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492260500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25144-18-7
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.24
Sinónimo (alphaR,alpha'R)-trans-(+)-alpha,alpha'-Epoxybibenzyl, (2R-trans)-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-Stilbene Oxide, (R,R)-Stilbene Oxide, (R,R)-trans-Stilbene Oxide, trans-(2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
SMILES O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0888