Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352566 5 g 5 g
11342566 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06586.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is used as a chiral auxiliary, chiral ligand and building block. Cyclocondenses with ketones for (13)C NMR determination of optical purity. It is used in the resolution of carbonyl compounds in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2R,3R)-(-)-2,3-butanediol se utiliza como auxiliar quiral, ligando quiral y compuesto básico. Ciclocondensa con cetonas para la determinación de pureza óptica de RMN de (13)C. Se utiliza en la resolución de compuestos carbonílicos en cromatografía de gases.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes reductores. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24347-58-8
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00064267
Clave InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
Nombre IUPAC (2R,3R)-butano-2,3-diol
SMILES CC(O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Punto de fusión 16°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 5 g
Beilstein 4290593
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1568
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Rotación óptica −13° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98%