Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol, 98+ %, 99+% EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523581 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10509823 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523581 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 217980010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24347-58-8
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00064267
Clave InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
Nombre IUPAC (2R,3R)-butano-2,3-diol
SMILES CC(O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Nombre de nota ≥99% ee
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Exceso enantiomérico 99.0% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4309 to 1.4329
Cantidad 1 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Índice Merck 15, 1571
Gravedad específica 0.98
Rotación específica − 13.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido