Learn More
Ácido (2R,3R)-2,3-bis(fenilmetoxi)butanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-2,3-Bis(phenylmethoxy)butanedioic Acid |
| CAS | 138794-81-7 |
| Fórmula molecular | C18H1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,R*)]-2,3-bis(phenylmethoxy)butanedioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O6/c19-17(20)15(23-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18(21)22)24-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | O=C([C@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)C(O)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R)-2,3-bis(benciloxi)succínico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.11 |